Documenti fondamentali
512923
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
72-76 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
COc1ccc(c(OC)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3
XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Valli et al.
Applied and environmental microbiology, 58(1), 221-228 (1992-01-01)
Under ligninolytic conditions, the white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium mineralizes 2,4-dinitrotoluene (I). The pathway for the degradation of I was elucidated by the characterization of fungal metabolites and oxidation products generated by lignin peroxidase (LiP), manganese peroxidase (MnP), and crude