P45907
Piperazine
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Limite di esplosione
14 %
Impurezze
<1% water
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
P. eboll.
145-146 °C (lit.)
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?