484318
Ethylene glycol monophenyl ether
≥90%
Sinonimo/i:
DOWANOL® EPh, 2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥90%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.5% Phenol
<10% diethylene glycol phenyl ether
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
pH
7 (23 °C, 10 g/L)
P. eboll.
247 °C (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
™Trademark of The Dow Chemical Company
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup