226769
2-Phenylimidazole
98%
Sinonimo/i:
2-Phenyl-1H-imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
142-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C