Documenti fondamentali
495565
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilanol
98%
Sinonimo/i:
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
Scegli un formato
1 G
CHF 63.10
10 G
CHF 318.00
CHF 63.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 63.10
10 G
CHF 318.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]3SiOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 63.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
196 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
162.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)