Documenti
429937
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilanethiol
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanethiol, Triisopropylsilylthiol, Tris(propan-2-yl)silanethiol
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]3SiSH
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
70-75 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[Si](S)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22SSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
CPKHFNMJTBLKLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Triisopropylsilanethiol compound (TIPS-SH) is an organosilicon compound. It is an effective alternative to H2S to prepare unsymmetrical dialkyl sulfides and alkanethiols. During radical reactions, it serves as a polarity reversal catalyst. Furthermore, it serves as a ligand in the Ziegler-Natta polymerization of ethylene. HSTIPS reagent used to prepare 9-BBN-derived alkyl and aryl boranes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Triisopropylsilanethiol
Feray L and Bertrand MP
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)