Documenti fondamentali
487902
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
2-Propenenitrile-3-13C
Scegli un formato
250 MG
CHF 1’710.00
CHF 1’710.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 1’710.00
About This Item
Formula condensata:
H213C=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’710.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
77 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Densità
0.830 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH2]=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1
NLHHRLWOUZZQLW-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.99 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)