487503
1-Bromododecane-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Lauryl bromide-1-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−11-−9 °C (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)