693510
Gadolinium-Silicon-Germanium alloy
Gd5Si2Ge2, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium germanium silicide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Composizione
Gadolinium, 79.5 wt. %
Germanium, 14.8 wt. %
Silicon, 5.7 wt. %
Punto di fusione
1675 °C
Densità
5.7 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Si].[Ge].[Gd]
InChI
1S/Gd.Ge.Si
LVKVKSQVTJLPDE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Proprietà fisiche
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articoli
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.