Documenti fondamentali
605689
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13C14
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Myristic acid-ul-13C, Tetradecanoic acid-13C14
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)1213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
250 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4