11742027001
Roche
α-Glucosidase Assay
suitable for activity assay, kit of 1 (5 components)
Sinonimo/i:
α-Glucosidase, Alpha-glucosidase activity assay kit, Maltase, glucosidase, glycosidase, neutral alpha-glucosidase (NAG)
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 30 tests (and 10 blanks)
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 (5 components)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
tecniche
activity assay: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Fast and sensitive: The analysis can be performed using only 15 μl of semen or seminal plasma, ensuring accurate results while minimizing the sample volume needed.
- Specific: The assay is designed to measure the activity of neutral α-glucosidase in human semen samples in life science research applications. It is not designed for diagnostic applications and cannot be used to measure α-glucosidase in other specimens.
- Compatible: The assay is compatible with microplate assay formats and standard cuvette formats
Confezionamento
Componenti
Nota sulla preparazione
Altre note
Solo come componenti del kit
- Reaction Buffer
- Substrate Solution containing 4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
- Stopping Buffer
- Castanospermine
- Standard Solution containing 4-nitrophenol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash