Documenti fondamentali
485233
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’440.00
CHF 1’440.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’440.00
About This Item
Formula condensata:
HOC6H413CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’440.00
Check Cart for Availability
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)