Documenti fondamentali
489859
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3-13C
99% 13C (CP), 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenylalanine-3-13C, L-Tyrosine-β-13C
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99% 13C (CP)
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC1=CC=C([13CH2][C@H](N)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1
OUYCCCASQSFEME-LDSMRRTFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)