244619
Zinc selenide
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
deposition grade
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
10 μm
Densità
5.42 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Zn]=[Se]
InChI
1S/Se.Zn
SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges