403318
Indium(III) selenide
Sinonimo/i:
Indium selenide, Indium sesquiselenide
Stato
powder
Livello qualitativo
Densità
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]=[In][Se][In]=[Se]
InChI
1S/2In.3Se
VSXOUQNLLPQTQK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.