47743
4-Formylphenoxyacetic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
193-196 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?