Documenti
54802
Sigma-Aldrich
1 idrossibenzotriazolo
≥97.0% dry basis (T), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
HOBt idrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5N3O · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.12 (anhydrous basis)
Beilstein:
4515
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
1 idrossibenzotriazolo, ≥97.0% dry basis (T)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% dry basis (T)
Forma fisica
solid
Composizione
water, ~12%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
Solubilità
DMF: 0.1 g/mL, clear
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′1-idrossibenzotriazolo è un reagente di accoppiamento usato per la sintesi delle ammidi mediante reazione di condensazione tra l′estere/acido attivato e il gruppo amminico di amminoacidi protetti. Si usa anche come soppressore della racemizzazione durante la sintesi dei peptidi.
Applicazioni
L′1-idrossibenzotriazolo idrato può essere usato come reagente di condensazione per preparare:
  • l'estere metilico dell′acido poli-γ-glutammico a partire da un dimero di acido γ-glutammico
  • ossadiazoli tramite ciclo-condensazione delle ammidossime con anidride trifluoroacetica o con derivati dell′acido benzoico.
Altre note
Additivo ampiamente usato per diminuire la racemizzazione nell′accoppiamento dei peptidi con aggiunta di carbodiimmide; Condensazione priva di racemizzazione di frammenti peptidici
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chemical synthesis of poly-?-glutamic acid by polycondensation of ?-glutamic acid dimer: Synthesis and reaction of poly-?-glutamic acid methyl ester
Sanda F, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(5), 732-741 (2001)
T. Miyazawa et al.
Tetrahedron Letters, 25, 771-771 (1984)
Synthesis of 3, 5-disubstituted 1, 2, 4-oxadiazoles and their behavior of liquid crystallines
Guo J, et al.
Tetrahedron Letters, 55(9), 1557-1560 (2014)
Oxyma-B, an excellent racemization suppressor for peptide synthesis
Jad YE, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(42), 8379-8385 (2014)
S. Ishizuka et al.
Pept. Sci., 37, 39-39 (2001)