Documenti fondamentali
382639
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
99%
Sinonimo/i:
p-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
HOCH2C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
2690023
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
182-185 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different