Documenti fondamentali
69114
Supelco
Dibutyl itaconate
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
284 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)