Documenti fondamentali
474665
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
188 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([H])=O
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-7-9-1-3-13-11(5-9)12-6-10(8-16)2-4-14-12/h1-8H
UJCACAOPZBJKIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde is an organic building block.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)