536040
4-4′-Dimethoxy-2-2′-bipyridine
97%
Sinonimo/i:
4,4′-Dimethoxy-2,2′-bipyridyl, 4,4′-Dimethoxy-2,2′-dipyridyl
Saggio
97%
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
168-171 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
COc1ccnc(c1)-c2cc(OC)ccn2
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-15-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(16-2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
IMEVSAIFJKKDAP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Ligand for greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.