Documenti fondamentali
696722
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2,5-dicarboxaldehyde
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 162.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Br2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c(Br)c(C=O)sc1C=O
InChI
1S/C6H2Br2O2S/c7-5-3(1-9)11-4(2-10)6(5)8/h1-2H
UIIQKZFRHPLSLU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)