Documenti
47318
Sigma-Aldrich
p-Fluoro-D-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
4-Fluoro-D-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.18
Beilstein:
2416149
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +23±2°, c = 1% in H2O
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
~245 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
XWHHYOYVRVGJJY-MRVPVSSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3