09193
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
Saggio
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Perdita
≤5.0% loss on drying
Colore
white to faint beige
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?