47309
Fmoc-D-Trp(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-N(in)-Boc-D-tryptophan
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1
ADOHASQZJSJZBT-AREMUKBSSA-N
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3