Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 77.80 CHF 58.35 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 267.00 CHF 200.25 |
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 746.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H32N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
596.67
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32160703
CHF 58.35
Prezzo di listinoCHF 77.80Risparmia il 25%Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
211-216 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?