471518
2-(tert-Butylamino)ethanol
99%
Sinonimo/i:
N-tert-Butylethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
90-92 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)NCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)