Documenti
790575
Sigma-Aldrich
(2-Boc-amino)ethyl methacrylate
99% (GC)
Sinonimo/i:
2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl ester, BOC protected aminoethyl methacrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-84 °C
Stringa SMILE
C=C(C)C(OCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-8(2)9(13)15-7-6-12-10(14)16-11(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3,(H,12,14)
HZWCSJMONGVKJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The methacrylate can be polymerized to generate a polymer with pendant amine functionality. The protecting group, BOC, is usually removed with acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3