391433
tert-Butylamine
≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Amino-2-methylpropane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.7 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
716 °F
Limite di esplosione
9.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. ebollizione
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−67 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible 1000 g/L at 25 °C
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
organic solvents: soluble(lit.)
Densità
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- (DAB-BA-PAA)
- (ABOL-BA-PAA)
- (DAB-Bn-PAA)
- As liquid hydrocarbon promoter in the systematic study on methane hydrate formation and dissociation.
- As an example in the study of the effect of amines in influencing atmospheric H2SO4-H2O nucleation.
- Hydroamination of terminal alkynes.
- To measure the surface acidity of solid catalysts by temperature-programmed desorption.
- As a reductive nitrogen source in the atomic layer deposition technique used to deposit TaN thin films from TaCl5 and TaBr5.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-36.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?