469157
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
240-250 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6,12H,(H,13,14)
KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3