Documenti
371335
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
295 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3