109630
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
≥97.0%
Sinonimo/i:
α-Hydroxynaphthoic acid
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
195-200 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: freely soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?