468789
Dimethylmalononitrile
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
120 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C#N)C#N
InChI
1S/C5H6N2/c1-5(2,3-6)4-7/h1-2H3
BCMJJXWXMZYZKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup