248835
p-Toluenesulfonyl cyanide
technical grade, 95%
Sinonimo/i:
p-Tolylsulfonyl cyanide, Tosyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- The preparation of polyfunctional nitriles.
- Free-radical cyanation of B-alkylcatecholboranes.
- The synthesis of 4-hyroxypyridines by hetero-Diels-Alder reaction with 1,3-bis-silyl enol ethers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges