Documenti fondamentali
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(–)-4-isopropyloxazoline)propane
96%
Sinonimo/i:
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)propan-2-yl)-4-isopropyloxazole
Scegli un formato
500 MG
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 165.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Attività ottica
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.4665
Densità
0.9864 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
Applicazioni
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.[1]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
Articoli
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.