Documenti
463299
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-tert-butylphenyl ether
average Mn ~380
Sinonimo/i:
Butoxynol-5 carboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~380
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter