Documenti
460133
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monolaurate
average Mn ~400
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol 400 monolaurate
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~400
Indice di rifrazione
n20/D 1.455
P. eboll.
>260 °C (lit.)
Indice di ossidrile
140 mg KOH/g
Indice di iodio
10
Solubilità
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)17-13-12-15/h15H,2-13H2,1H3
CTXGTHVAWRBISV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer, surfactant.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
V V Dmitriev et al.
Mikrobiologiia, 57(2), 223-230 (1988-03-01)
Yeasts capable of utilizing the non-ionogenic surfactant Laurox-9 were identified as Cryptococcus humicolus (Daszewska) Golubev and Rhodotorula mucilaginosa (Jöerg) Harrison. IR spectrometry used for the quantitative assay of Laurox-9 showed that R. mucilaginosa utilized it as a sole carbon source.