460176
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~860
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
average Mn ~860
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
P. eboll.
>260 °C (lit.)
Numero di acido
4 KOH/g
Indice di ossidrile
62 mg KOH/g
Indice di iodio
28
Solubilità
propylene glycol: insoluble
toluene, ethanol, acetone and water: soluble
Densità
1.034 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1