Documenti fondamentali
S4261
Sigma-Aldrich
Sudan IV
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
Scegli un formato
25 G
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 188.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.44
Colour Index:
26105
Beilstein:
709018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Sudan IV, BioXtra, certified by the BSC
agenzia
certified by the BSC
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
powder
Composizione
Dye content, ≥80%
Punto di fusione
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
356-360 nm (2nd)
519-523 nm (1st)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Compatibilità
Certified as a fat staining using the Churukian variant of the Lillie-Ashburn supersaturated isopropanol method. Sudan IV is substituted for the oil red O in the procedure.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sudan Red 7B
Sigma-Aldrich
201618
Sudan Red 7B
Sudan I analytical standard
Supelco
51383
Sudan I
Oil Red O BioReagent, suitable for electrophoresis
Supelco
O9755
Oil Red O
Para Red Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
100994
Para Red
Sudan red G reagent for Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17373
Sudan red G
Requirement of JNK1 for endothelial cell injury in atherogenesis
Narges Amini
Atherosclerosis (2014)
Hans F. Stroo
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)
The induction of cytochrome P450 1A1 by sudan dyes.
Refat NA
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (2008)
Histophatologic Techniques (2006)
Yue Zhang et al.
Environmental toxicology, 26(3), 292-299 (2009-12-17)
We evaluated the role of oxidative stress in Sudan IV-induced DNA damage, using human liver-derived HepG2 cells. The DNA damaging effects of Sudan IV in HepG2 cells were evaluated by alkaline single cell gel electrophoresis assay and micronucleus test (MNT).