457647
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 86 mol %
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
lactide:caprolactone 85:15
Composizione
DL-lactide, 86 mol %
Viscosità intrinseca
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
Temp. transizione
Tg 16 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C3H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8;1-2(4)3(5)6/h6H,1-4H2,(H,7,8);2,4H,1H3,(H,5,6)
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.