Documenti fondamentali
900321
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 35:65, viscosity 1.5 dL/g 
Sinonimo/i:
PLLA-PCL
Scegli un formato
5 G
CHF 192.00
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 192.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
chips or granules
Livello qualitativo
Rapporto d’alimentazione
lactide:caprolactone 35:65
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosità
1.5 dL/g
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.