769827
Resomer® RG 752 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
Sinonimo/i:
Resomer® RG 752 S, PLGA
Stato
amorphous
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 75:25
Viscosità
0.16-0.24 dL/g
Temp. transizione
Tg 44-50 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)