452904
Sodium borohydride solution
~12 wt. % in 14 M NaOH
Sinonimo/i:
Sodium hydroborate, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
~12 wt. % in 14 M NaOH
Densità
1.375 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter