451738
Titanium(II) chloride
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
About This Item
Formula condensata:
TiCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
powder
Stringa SMILE
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?