Documenti fondamentali
448052
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCD2CD2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.615 (lit.)
P. eboll.
93 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3/i6D2,7D2
JCANPYOQOFSGFD-KXGHAPEVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)