178837
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt, DSS sodium salt, Sodium 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
~165 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3