Documenti fondamentali
61844
Sigma-Aldrich
D-α-Cyclohexylglycine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-α-Aminocyclohexylacetic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 244.00
CHF 244.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 244.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Beilstein:
3196806
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 244.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)