135585
4-Chlorobenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
4-CBA, p-Chlorobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
238-241 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 1%, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a ligand to synthesize luminescent lanthanide complexes for bio-labeling or fiber communication applications.
- To prepare organotin(IV) chlorobenzoates exhibiting anticorrosion properties.
- As a ligand to synthesize di-n-butyl(4-chlorobenzoxy)(4-chlorobenzohydroxamato)tin(IV).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
460.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
238 °C - closed cup