398047
Resorcinol
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1,3-Benzenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥99.0%
99.0-100.5% (ACS specification)
Forma fisica
powder and chunks
Temp. autoaccensione
1126 °F
Impurezze
≤0.004 meq/g Titr. acid
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
P. eboll.
178 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 5%, clear, colorless (solution)
Stringa SMILE
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?