Documenti fondamentali
444413
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 167.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids.[1][2] Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines.[3] Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.[4]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)